Principaux documents
393924
Sigma-Aldrich
Cyclooctanone oxime
99%
About This Item
Formule linéaire :
C8H14(=NOH)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
pb
128-129 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
43-44 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O\N=C1/CCCCCCC1