Principaux documents
39277
Sigma-Aldrich
(3S,6S)-2,7-Dimethyl-3,6-octanediol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H22O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.28
Numéro Beilstein :
4738501
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99:1
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@@H](O)CC[C@H](O)C(C)C
InChI
1S/C10H22O2/c1-7(2)9(11)5-6-10(12)8(3)4/h7-12H,5-6H2,1-4H3/t9-,10-/m0/s1
Clé InChI
IIEGQVRKIRPFFP-UWVGGRQHSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable