Key Documents
392677
Sigma-Aldrich
Cinnamyltriphenylphosphonium chloride
99%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH=CHCH2P(C6H5)3Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.92
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99%
Pf
225-227 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cl-].C(\C=C\c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4