Principaux documents
392553
Sigma-Aldrich
Fumaramide
About This Item
Formule linéaire :
H2NCOCH=CHCONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pf
290 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=O)\C=C\C(N)=O