Principaux documents
392294
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-oxo-4-phenylbutyric acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COCH2CH(CH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
140-142 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(CC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H12O3/c1-8(11(13)14)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
ICXWGAZLLKCSAT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Methyl-4-oxo-4-phenylbutyric acid is a butyric acid derivative.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable