Principaux documents
391514
Sigma-Aldrich
1,1′-Dioctadecyl-4,4′-bipyridinium diperchlorate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C46H82Cl2N2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
862.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Pf
231 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)cc2