Principaux documents
391492
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-4-methylquinolinium iodide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H14IN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
143-146 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[I-].CC[n+]1ccc(C)c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N.HI/c1-3-13-9-8-10(2)11-6-4-5-7-12(11)13;/h4-9H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
VQDKCFLPUPEBJC-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable