Principaux documents
391409
Sigma-Aldrich
5-Methoxybenzofurazan 3-oxide
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Pf
115-117 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc2no[n+]([O-])c2c1
InChI
1S/C7H6N2O3/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)9(10)12-8-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
XCWFKHHSXPIDHN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-Methoxybenzofurazan 3-oxide is a benzofuroxan derivative.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable