Principaux documents
391158
Sigma-Aldrich
1,1,1-Tris(chloromethyl)propane
99%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5C(CH2Cl)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Pf
42-44 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(CCl)(CCl)CCl