Principaux documents
389005
Sigma-Aldrich
Butoxycarbonylmethyl butyl phthalate
technical grade
About This Item
Formule linéaire :
2-[CH3(CH2)3O2CCH2O2C]C6H4CO2(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.38
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Qualité
technical grade
Densité de vapeur
11.8 (vs air)
Pression de vapeur
3.9 mmHg ( 200 °C)
Indice de réfraction
n20/D 1.49 (lit.)
pb
219 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
Application
Useful poly(vinyl chloride) plasticizer