Principaux documents
387576
Sigma-Aldrich
Decanoyl chloride
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
Capric acid chloride
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)8COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.71
Beilstein:
507055
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
technical grade
Densité de vapeur
6.57 (vs air)
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
pb
94-96 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C10H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3
Clé InChI
IPIVAXLHTVNRBS-UHFFFAOYSA-N