Documents
38710
Sigma-Aldrich
(R,R)-(+)-1,4-Dimethoxy-2,3-butanediol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(+)-1,4-Di-O-methyl-D-threitol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.17
Numéro Beilstein :
2070611
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +1.8±0.1°, c = 1.9% in methanol
Pf
28-30 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC[C@@H](O)[C@H](O)COC
InChI
1S/C6H14O4/c1-9-3-5(7)6(8)4-10-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
Clé InChI
QPXJVYUZWDGUBO-PHDIDXHHSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable