Principaux documents
386790
Poly-L-aspartic acid sodium salt
average Mv 15,000-50,000
Synonyme(s) :
Poly(L-aspartic acid) sodium salt
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Poids mol.
average Mv 15,000-50,000
Chaîne SMILES 
NC(CC(O)=O)C(=O)O[Na]