Principaux documents
386111
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-5-[(3-methyl-2-thiazolidinylidene)ethylidene]-2-thioxo-4-oxazolidinone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H14N2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.37
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Essai
97%
Pf
199-202 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN1C(=S)OC(=C\C=C2/SCCN2C)\C1=O