Principaux documents
385956
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-[4-[4-(dimethylamino)benzylidene]-3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl]benzenesulfonic acid triethylammonium salt
Dye content 95 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H32ClN4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
520.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Composition
Dye content, 95%
Pf
194-197 °C (lit.)
λmax
501 nm
Chaîne SMILES 
CCN(CC)CC.CN(C)c1ccc(cc1)\C=C2\C(C)=NN(C2=O)c3cc(ccc3Cl)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C19H18ClN3O4S.C6H15N/c1-12-16(10-13-4-6-14(7-5-13)22(2)3)19(24)23(21-12)18-11-15(28(25,26)27)8-9-17(18)20;1-4-7(5-2)6-3/h4-11H,1-3H3,(H,25,26,27);4-6H2,1-3H3/b16-10-;
Clé InChI
GDMMFAHFEBIZNT-HYMQDMCPSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable