Principaux documents
385824
Sigma-Aldrich
N-[4-Chloro-3-[4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1H-pyrazol-3-ylamino]phenyl]-2-(1-octadecenyl)succinimide
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C37H46Cl4N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
736.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
129-131 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCC\C=C\C1CC(=O)N(C1=O)c2ccc(Cl)c(NC3=NN(C(=O)C3)c4c(Cl)cc(Cl)cc4Cl)c2
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable