385557
Diisopropyloctylsilane
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7SiH[CH(CH3)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
pb
80-85 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCC[SiH](C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C14H32Si/c1-6-7-8-9-10-11-12-15(13(2)3)14(4)5/h13-15H,6-12H2,1-5H3
Clé InChI
AELQFRLRNCJZQE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves