Key Documents
385484
Sigma-Aldrich
N-(4-Hydroxyphenyl)stearamide
technical grade
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)16CONHC6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.59
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Pf
131-133 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1ccc(O)cc1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable