384291
Diethylthiocarbamoyl chloride
95%
147,00 $
About This Item
147,00 $
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
solid
pb
113 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
45-50 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
chloro
Chaîne SMILES
CCN(CC)C(Cl)=S
InChI
1S/C5H10ClNS/c1-3-7(4-2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
HUUSTUALCPTCGJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges