383813
Zinc 1,4,8,11,15,18,22,25-octabutoxy-29H,31H-phthalocyanine
Synonyme(s) :
1,4,8,11,15,18,22,25-Octabutoxyphthalocyanine zinc salt
152,00 $
About This Item
152,00 $
Produits recommandés
Pf
185 °C (dec.) (lit.)
λmax
736 nm
Chaîne SMILES
CCCCOc1ccc(OCCCC)c2c3nc(nc4n5[Zn]n6c(n3)c7c(OCCCC)ccc(OCCCC)c7c6nc8nc(nc5c9c(OCCCC)ccc(OCCCC)c49)c%10c(OCCCC)ccc(OCCCC)c8%10)c12
InChI
1S/C64H80N8O8.Zn/c1-9-17-33-73-41-25-26-42(74-34-18-10-2)50-49(41)57-65-58(50)70-60-53-45(77-37-21-13-5)29-30-46(78-38-22-14-6)54(53)62(67-60)72-64-56-48(80-40-24-16-8)32-31-47(79-39-23-15-7)55(56)63(68-64)71-61-52-44(76-36-20-12-4)28-27-43(75-35-19-11-3)51(52)59(66-61)69-57;/h25-32H,9-24,33-40H2,1-8H3;/q-2;+2
Clé InChI
DKGNTSAYUCTYJI-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable