Principaux documents
383643
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-hydroxy-3-methyl-4-isoxazolecarboxylate sodium salt hydrate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8NNaO4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.13 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
276-277 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
[Na+].[H]O[H].CCOC(=O)c1c(C)noc1[O-]
InChI
1S/C7H9NO4.Na.H2O/c1-3-11-6(9)5-4(2)8-12-7(5)10;;/h10H,3H2,1-2H3;;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
FUQGYGTVHBHPSD-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Ethyl 5-hydroxy-3-methyl-4-isoxazolecarboxylate sodium salt hydrate is a heterocyclic building block. Preparation of ethyl 5-hydroxy-3-methyl-4-isoxazolecarboxylate sodium salt from diethyl acetylmalonate has been reported.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
An efficient synthesis of N-monoalkylated hydroxylamines.
Doleschall G.
Tetrahedron Letters, 28(26), 2993-2994 (1987)