Principaux documents
383589
Sigma-Aldrich
Benz[d]indeno[1,2-b]pyran-5,11-dione
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Pf
258-259 °C (lit.)