Principaux documents
38320
Sigma-Aldrich
2-(Diisopropylamino)ethylamine
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
N,N-Diisopropylethylenediamine
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2CH]2NCH2CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.26
Numéro Beilstein :
1734800
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.443
Densité
0.830 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)N(CCN)C(C)C
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup