Principaux documents
38263
Sigma-Aldrich
21-(Boc-amino)-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosanoic acid
purum, ≥97.0% (H-NMR)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H39NO10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
453.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Pureté
≥97.0% (H-NMR)
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Groupe fonctionnel
Boc
amine
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C20H39NO10/c1-20(2,3)31-19(24)21-5-7-26-9-11-28-13-15-30-17-16-29-14-12-27-10-8-25-6-4-18(22)23/h4-17H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)
Clé InChI
FTTYOIHYERRXQB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Articles
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.