Principaux documents
382507
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylheptylamine N-oxide hydrate
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6N(O)(CH3)2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.27 (anhydrous basis)
Numéro Beilstein :
2074145
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
130-134 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C9H21NO/c1-4-5-6-7-8-9-10(2,3)11/h4-9H2,1-3H3
Clé InChI
SOVWKKYLBJMOPM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable