Documents
381578
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-sulfanilylurea
98%
Synonyme(s) :
Carbutamide
About This Item
Formule linéaire :
4-(H2N)C6H4SO2NHCONH(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.34
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Pf
143-145 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1