Principaux documents
380830
Sigma-Aldrich
Triethylhexylammonium bromide
99%
Synonyme(s) :
Hexyltriethylammonium bromide
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5N(C2H5)3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Pf
114-117 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].CCCCCC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-10-11-12-13(6-2,7-3)8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
NAWZSHBMUXXTGV-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable