Principaux documents
379484
Sigma-Aldrich
Sodium benzyloxide solution
1.0 M in benzyl alcohol
Synonyme(s) :
Sodium benzenemethanolate, Sodium benzylate, Sodium phenylmethoxide
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2ONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Plus de détails sur ce produit 379484 Contacter notre Service technique
Qualité
for analytical purposes
Forme
liquid
Concentration
1.0 M in benzyl alcohol
pb
203-205 °C
Densité
1.077 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7O.Na/c8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2;/q-1;+1
Clé InChI
LFQULJPVXNYWAG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter