378488
Poly(dimethylsiloxane-co-methylphenylsiloxane)
viscosity 125 cSt
About This Item
Produits recommandés
Forme
viscous liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.497
Viscosité
125 cSt
Densité
1.066 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
C[Si](C)=O.C[Si](=O)c1ccccc1
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
437.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
225.00 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.