Key Documents
377864
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3-pyrrolin-2-one
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99%
Pf
151-154 °C
Chaîne SMILES 
O=C1NCC(OCc2ccccc2)=C1