376671
Diisoheptyl phthalate
ester content ≥99 % (mixture of C7 isomers), technical grade
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pression de vapeur
<5 mmHg ( 20 °C)
Composition
ester content, ≥99% (mixture of C7 isomers)
Impuretés
≤0.6% dioctyl phthalate
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
Densité
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCC(C)C
InChI
1S/C22H34O4/c1-17(2)11-7-9-15-25-21(23)19-13-5-6-14-20(19)22(24)26-16-10-8-12-18(3)4/h5-6,13-14,17-18H,7-12,15-16H2,1-4H3
Clé InChI
RKELNIPLHQEBJO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1