376655
Diisooctyl phthalate
ester content ≥99 % (mixture of C8 isomers), technical grade
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,2-(CO2C8H17)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.56
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pression de vapeur
1 mmHg ( 200 °C)
Composition
ester content, ≥99% (mixture of C8 isomers)
Impuretés
≤2% dioctyl phthalate
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
Densité
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Déjà en possession de ce produit ?
L Cherta et al.
Food chemistry, 188, 301-308 (2015-06-05)
The potential of an advanced analytical strategy based on the use of gas chromatography (GC) coupled to high resolution mass spectrometry (HRMS) with two different analyzers and ionization sources has been investigated and applied to the non-target analysis of food