Principaux documents
376531
Sigma-Aldrich
Iodoethane-13C2
99 atom % 13C, contains copper as stabilizer
Synonyme(s) :
Ethyl-13C2 iodide
About This Item
Formule linéaire :
13CH313CH2I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.512 (lit.)
pb
69-73 °C (lit.)
Pf
-108 °C (lit.)
Densité
1.975 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH2]I
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1+1,2+1
Clé InChI
HVTICUPFWKNHNG-ZDOIIHCHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup