376485
Phthalic acid dipotassium salt
98%
94,30 $
About This Item
94,30 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Solubilité
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[O-]C(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.2K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
GOMCKELMLXHYHH-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable