Principaux documents
375209
Sigma-Aldrich
Trimethyltin chloride solution
1.0 M in methylene chloride
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SnCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.27
Numéro Beilstein :
3535111
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Concentration
1.0 M in methylene chloride
Densité
1.356 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C[Sn](C)(C)Cl
InChI
1S/3CH3.ClH.Sn/h3*1H3;1H;/q;;;;+1/p-1
Clé InChI
KWTSZCJMWHGPOS-UHFFFAOYSA-M
Conditionnement
Packaged under nitrogen in Sure/Seal bottles.
Informations légales
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Flaviana T Vieira et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(3), 883-889 (2009-12-05)
The reaction of 1,3-cyclohexadione with 2-aminobenzoic acid has produced the 2-(3-oxocyclohex-1-enyl)benzoic acid (HOBz). Subsequent reactions of the ligand with organotin chlorides led to [Me(2)Sn(OBz)O](2) (1), [Bu(2)Sn(OBz)O](2) (2), [Ph(2)Sn(OBz)O](2) (3), [Me(3)Sn(OBz)] (4), [Bu(3)Sn(OBz)] (5) and [Ph(3)Sn(OBz)] (6). All complexes have been