Key Documents
374326
Sigma-Aldrich
2,5-Diphenyl-1,6,6aλ4-trithiapentalene
97%
Synonyme(s) :
2,5-Diphenyl[1,2]dithiolo[1,5-b][1,2]dithiole-7-SIV
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H12S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.47
Numéro Beilstein :
19419
Numéro MDL:
Pureté
97%
Chaîne SMILES 
c1ccc(cc1)-c2cc3cc(ss3s2)-c4ccccc4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable