Key Documents
374016
Sigma-Aldrich
N-Allylcyclopentylamine
97%
About This Item
Formule linéaire :
C5H9NHCH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
Point d'ébullition
155-160 °C (lit.)
Densité
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=CCNC1CCCC1
InChI
1S/C8H15N/c1-2-7-9-8-5-3-4-6-8/h2,8-9H,1,3-7H2
Clé InChI
CTSIKBGUCQWRIM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
N-Allylcyclopentylamine is an organic building block. Boiling point of N-allylcyclopentylamine has been reported.
Application
N-Allylcyclopentylamine may be used in the preparation of N,N-cyclopentylallylurea.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Iodocyclisation of N-allyl ureas; a route to imidazolin-2-ones.
Moody CJ, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 698, 706--706- (2000)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 201-201 (2015)