Key Documents
373699
Sigma-Aldrich
2,3-O-Isopropylidene-D-ribonic γ-lactone
99%
Synonyme(s) :
2,3-O-Isopropylidene-D-ribono-1,4-lactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.18
Numéro Beilstein :
10090
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Activité optique
[α]20/D −69°, c = 2 in pyridine
Pf
135-138 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)OC(=O)[C@H]2O1
InChI
1S/C8H12O5/c1-8(2)12-5-4(3-9)11-7(10)6(5)13-8/h4-6,9H,3H2,1-2H3/t4-,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
NHHKFJCWLPPNCN-HSUXUTPPSA-N
Application
Important raw material for the synthesis of C-nucleosides, prostanoids, and GABA analogs via homochiral 2-piperidones. Starting material for the preparation of biochemical compounds including C-nucleosides, such as neplanocin A, and GABA analogs, via homochiral 2-piperidones.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Nucl. Acid Chem., 4, 27-27 (1991)
Xi,Z. et al.
Tetrahedron, 48, 349-349 (1992)
Naunyn-Schmiedeberg'S Archives of Pharmacology, 324, 269-269 (1991)
Marquez, V.E. et al.
Nucl. Acid Chem., 4, 27-27 (1991)
Herdeis, C. et al.
Naunyn-Schmiedeberg'S Archives of Pharmacology, 324, 269-269 (1991)