Principaux documents
372706
Sigma-Aldrich
Tantalum silicide
−230 mesh
About This Item
Formule linéaire :
TaSi2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Taille des particules
−230 mesh
Chaîne SMILES 
[Ta++].[Si-]#[Si-]