Principaux documents
372692
Sigma-Aldrich
Chromium silicide
−230 mesh, ≥99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
CrSi2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥99% trace metals basis
Taille des particules
−230 mesh
Chaîne SMILES 
[Cr++].[Si-]#[Si-]
InChI
1S/Cr.Si2/c;1-2/q+2;-2
Clé InChI
HIQCZYFMLUNWOR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves