Documents
371726
Sigma-Aldrich
5-(4-Carboxy-2-nitrophenoxy)isophthalic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
HO2CC6H3(NO2)OC6H3-1,3-(CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(Oc2cc(cc(c2)C(O)=O)C(O)=O)c(c1)[N+]([O-])=O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable