Principaux documents
371688
Sigma-Aldrich
Formic N2-(p-tolyl)hydrazide
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H10N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
96%
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(NNC=O)cc1