Principaux documents
371467
Sigma-Aldrich
2,3-Diphenyl-1,4-diazaspiro[4.5]deca-1,3-diene
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H20N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Pf
106-108 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CCC2(CC1)N=C(c3ccccc3)C(=N2)c4ccccc4
InChI
1S/C20H20N2/c1-4-10-16(11-5-1)18-19(17-12-6-2-7-13-17)22-20(21-18)14-8-3-9-15-20/h1-2,4-7,10-13H,3,8-9,14-15H2
Clé InChI
GTITYRBBAAHJEH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,3-Diphenyl-1,4-diazaspiro[4.5]deca-1,3-diene is a heterocyclic building block. Voltammetric reduction of 2,3-diphenyl-1,4-diazaspiro[4.5]deca-1,3-diene using dissolving-metals has been reported.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Comparison of Birch with electrochemical reduction of 2, 3-diphenyl-1, 4-diazaspiro [4.5] deca-1, 3-diene.
Zhou Y, et al.
Electrochemical Communications, 12(11), 1493-1497 (2010)