Key Documents
370592
Sigma-Aldrich
4′-(Trifluoromethoxy)acetophenone
98%
About This Item
Formule linéaire :
CF3OC6H4COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
Densité
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
ketone
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C9H7F3O2/c1-6(13)7-2-4-8(5-3-7)14-9(10,11)12/h2-5H,1H3
Clé InChI
MOEXTBIPPMLEFX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4′-(Trifluoromethoxy)acetophenone is an organic building block. It is also referred as p-(trifluoromethoxy)acetophenone.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter