Key Documents
370444
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2,3-indoledicarboxylate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H11NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
113-114 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1[nH]c2ccccc2c1C(=O)OC
InChI
1S/C12H11NO4/c1-16-11(14)9-7-5-3-4-6-8(7)13-10(9)12(15)17-2/h3-6,13H,1-2H3
Clé InChI
JNRXSMOJWKDVHC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Dimethyl 2,3-indoledicarboxylate is an heterocyclic building block.
Application
Reactant for preparation of:
  • Indole-indolone scaffolds
  • Chemiluminescent agents
  • Antihypertensive agents
  • Inhibitors of blood platelet aggregation and inotropic agents
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable