Principaux documents
370134
Sigma-Aldrich
3-(Dibenzylamino)-1-propanol
99%
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5CH2)2N(CH2)3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.562 (lit.)
Densité
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
OCCCN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO/c19-13-7-12-18(14-16-8-3-1-4-9-16)15-17-10-5-2-6-11-17/h1-6,8-11,19H,7,12-15H2
Clé InChI
LKOXRTJFYFGTKJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-(Dibenzylamino)-1-propanol is an amino alcohol.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter