Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
10 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 170,00 $ |
A propos de cet article
Formule linéaire :
[CH2CH[C6H4C(CH3)3]]n
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderform
solid
mol wt
average Mw 50,000-100,000
feature
hydrophobic
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H16/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
InChI key
QEDJMOONZLUIMC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description average Mw 50,000-100,000 | description 99.999% | description - | description BioUltra, pH 7.4 ( in solution), contains TWEEN 20, tablet |
| form solid | form solid | form solid | form tablet |
| mol wt average Mw 50,000-100,000 | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| feature hydrophobic | feature - | feature - | feature - |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)