369446
1,5-Diisocyanato-2-methylpentane
98%
Synonyme(s) :
1,5-Diisocyanato-2-methylpentane, 2-Methylpentane-1,5-diisocyanate
About This Item
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
Densité
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(CCCN=C=O)CN=C=O
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-8(5-10-7-12)3-2-4-9-6-11/h8H,2-5H2,1H3
Clé InChI
AHBNSOZREBSAMG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup