Key Documents
369268
Sigma-Aldrich
α-Methylferrocenemethanol
97%
Synonyme(s) :
1-(Ferrocenyl)ethanol, α-Ferrocenylethanol, α-Methylferrocenemethanol, (1-Hydroxyethyl)ferrocene, NSC 162110
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H14FeO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Pf
76-79 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C7H9O.C5H5.Fe/c1-6(8)7-4-2-3-5-7;1-2-4-5-3-1;/h2-6,8H,1H3;1-5H;
Clé InChI
NJPGTUIMEAOISI-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Ligand in titanium-catalyzed intermolecular hydroamination of terminal alkynes (Markovnikov vs. anti-Markovnikov addition)
Reactant for:
  • Single-electron transfer living radical polymerization reactions
  • Preparation of ferrocene-modified thiopyrimidines as anticancer agents
  • Preparation of rersible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) agent for RAFT polymerization of styrene
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable