Principaux documents
369098
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid
95%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(F)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Pf
133-135 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
PKTSBFXIHLYGEY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Synthesis and Herbicidal Activity of 3-Chloro-4-fluorobenzoylthiourea [J].
Chang-chun LIU.
Chemical World, 3, 010-010 (2006)